Få mere at vide
Kobberplade, uregelmæssig, nominel 10x34x0,6cm (4x13,5x0,25in), Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414905
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414905 1 Ea. Hver
1 options
Artikelnummer. 15414905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043822.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper plate
Navn note Uregelmæssige, nominelle 10x34x0,6 cm (4x13,5x0,25 tommer)
CAS 7440-50-8
Mængde 1 Ea.
Lugt Lugtfri
Vægt ≈1,18 til 1,7 kg
Form Plade
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Cu
MDL nummer MFCD00010965
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cu]
IUPAC navn kobber
Molekylvægt (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.