Få mere at vide
Copper plate, 6.35mm (0.25in) thick, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11386698
Mængde:
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11386698
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013376.RR
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca. 569 g/10 x 10 cm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Udseende Copper colored plate
Tæthed 8.94g/cm3
Mængde 10 x 10 cm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Form Plate