Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper phthalocyanine |
| Navn note | Farvestofindhold ca. 95% |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| UV-spektrometri | Følger |
| Merck Index | 15, 2505 |
| Farve | Blå |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i 98% h2so4, praktisk talt uopløselig i alkohol og kulbrinter |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Vis mere |