missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Copper Oxychloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper Oxychloride |
| CAS | 1332-65-6 |
| Molekylær formel | Cl Cu2 H3 O3 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/ClH.2Cu.3H2O/h1H;;;3*1H2/q;;+4;;;/p-4 |
| SMIL | O[Cu](O)(O)(Cl)[Cu] |
| IUPAC navn | chloro-cuprio-trihydroxy-copper |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.57 |
| Formel vægt | 211.8363 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?