Få mere at vide
Copper Oxychloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper Oxychloride |
| CAS | 1332-65-6 |
| Molekylær formel | Cl Cu2 H3 O3 |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/ClH.2Cu.3H2O/h1H;;;3*1H2/q;;+4;;;/p-4 |
| SMIL | O[Cu](O)(O)(Cl)[Cu] |
| IUPAC navn | chloro-cuprio-trihydroxy-copper |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.57 |
| Formel vægt | 211.8363 |