Få mere at vide
Velp Scientifica™ Kobberoxid
Artikelnummer. 15349574 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Type:
Kobberoxid
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15349574 Kobberoxid 50g
1 options
Artikelnummer. 15349574 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. A00000157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.24 DKK
    111.91 DKK / 50g
    Spare 7.33 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Velp Scientifica™ Kobberoxid til brug med Dumas Nitrogen Analyzer NDA 701 og 702.
  • Til brug med NDA 701 og 702
Tekniske data
Type Kobberoxid
Prøvekapacitet 50 g
Til brug med Dumas nitrogenanalysator
Vægt (metrisk) 0.05 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COPPER OXIDE, 50G
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: copper(II) oxide