missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Copper Oxalate Hemihydrate, TRC

Artikelnummer. 30359214
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359214 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359214 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC68536025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Copper Oxalate Hemihydrate
CAS 55671-32-4
Molekylær formel C5 H12 N4
Mængde 25 g
Synonym Copper(II) Oxalate, Cupric Oxalate, [Ethanedioato(2-)-O,O'] Copper Hemihydrate, [Ethanedioato(2-)-kO1,kO2] Copper Hemihydrate
InChI formel InChI=1S/C5H12N4/c1-9(2)5(8)3-4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H3,6,7)
SMIL CN(C)C(=N)CC(=N)N
IUPAC navn 3-N,3-N-dimethylpropanediimidamide
Molekylvægt (g/mol) 128.176
Formel vægt 128.106
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.