Få mere at vide
Copper Oxalate Hemihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper Oxalate Hemihydrate |
| CAS | 55671-32-4 |
| Molekylær formel | C5 H12 N4 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Copper(II) Oxalate, Cupric Oxalate, [Ethanedioato(2-)-O,O'] Copper Hemihydrate, [Ethanedioato(2-)-kO1,kO2] Copper Hemihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N4/c1-9(2)5(8)3-4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H3,6,7) |
| SMIL | CN(C)C(=N)CC(=N)N |
| IUPAC navn | 3-N,3-N-dimethylpropanediimidamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.176 |
| Formel vægt | 128.106 |