Få mere at vide
Copper Nickel wire, 0.5mm (0.02in) dia
Beskrivelse
Kobber Nikkeltråd anvendes til havvandskondensatorsystemer og i afsaltningsanlæg samt rørledninger i kemiske anlæg. Det bliver i stigende grad brugt til bremse- og hydrauliske affjedringssystemer og kølesystemer i biler og erhvervskøretøjer. Det bruges almindeligvis til fremstilling af mønter, medaljer og andre semi værdifulde applikationer. Det bruges også i kølekredsløb, ammunition, havvandskorrosionsbestandige samlinger og kondensatorrør. Kobber-nikkellegeringernes gode modstandsdygtighed over for biobegroning og havvandskorrosionsbestandighed har ført til, at de kan bruges i applikationer såsom beklædning til skibsskrog, ben på olieplatforme og havvandsindtagsskærme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper Nickel wire |
| Navn note | 0.5mm (0.02 in.) dia. |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Cu:Ni 55:45 wt% |
| Mængde | 25 m |
| Vægt | ≈1.75g/m |
| Form | Wire |
| MDL nummer | MFCD00801098 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |