Få mere at vide
Kobber nikkeltråd, 0,25 mm (0,01 tommer) dia, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369378
Mængde:
100 m
500 m
Pakningsstørrelse:
100m
500m
Artikelnummer. 11369378
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043271.H4
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper Nickel wire
Navn note 0.25mm (0.01 in.) dia.
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Cu:Ni 55:45 wt%
Mængde 100 m
Vægt ≈0.44g/m
Form Wire
MDL nummer MFCD00801098