Få mere at vide
Kobber nikkeltråd, 0,075 mm (0,003 tommer) dia, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 m
500 m
Pakningsstørrelse:
100m
500m
Beskrivelse
Modstandslegering, negativ bly til type J termoelement
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper Nickel wire |
| Navn note | 0.075mm (0.003 in.) dia. |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Cu:Ni 55:45 wt% |
| Mængde | 100 m |
| Vægt | ≈0.04g/m |
| Form | Wire |
| MDL nummer | MFCD00801098 |
| Synonym | Constantan |