Få mere at vide
Copper, Manganese Bronze B, CDA 674, C67400, 50g, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Copper, Manganese Bronze B, CDA 674, C67400, 50g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic/Phosphorus/Carbon/Nickel/Tin/Lead/Iron/Silicon/Aluminium/Manganese/Zinc/Copper/Antimony |
| CAS | 7440-50-8 |
| Mængde | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Arsenic 0.0008 %/Phosphorus 0.0024 %/Carbon 0.003 %/Nickel 0.0242 %/Tin 0.039 %/Lead 0.051 %/Iron 0.053 %/Silicon 0.86 %/Aluminium 0.96 %/Manganese 2.6 %/Zinc 36.66 %/Copper 58.77 %/Antimony (0.0006) % |