Få mere at vide
Kobber, manganmessing, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 17922136
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Artikelnummer. Mængde
17922136 1 hv.
1 options
Artikelnummer. 17922136 Leverandør ARMI/MBH Leverandørnr. MBH31X MNB12 CG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
ARMI∣MBH producerer referencematerialer af høj kvalitet med metallegeringscertificering og har opstillet standarder for Spark-OES, ICP, og XRF elementanalyse. Udvalget omfatter stål, aluminium, titanium, nikkel, kobolt, kobber, magnesium og mere.
Kobber, manganmessing, Ø40x15mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesium/Sulfur/Selenium/Boron/Silver/Cadmium/Chromium/Carbon/Arsenic/Antimony/Bismuth/Cobalt/Silicon/Phosphorus/Tin/Iron/Nickel/Aluminium/Lead/Manganese/Zinc/Copper
CAS 7440-50-8
Mængde 1 hv.
Form Plade
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Magnesium -100 ppm/Sulfur -100 ppm/Selenium -70 ppm/Boron -13 ppm/Silver 0.0021 %/Cadmium 0.0022 %/Chromium 0.0026 %/Carbon 0.009 %/Arsenic 0.01 %/Antimony 0.0101 %/Bismuth 0.0101 %/Cobalt 0.012 %/Silicon 0.046 %/Phosphorus 0.078 %/Tin 0.171 %/Iron 0.29 %/Nickel 0.696 %/Aluminium 0.7 %/Lead 1.97 %/Manganese 16.1 %/Zinc 21.2 %/Copper 58.3 %