Få mere at vide
Kobberisotopstandard: Cu @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (beriget med Cu-65)
Artikelnummer. 30314759
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30314759 50 ml 50ml
1 options
Artikelnummer. 30314759 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLIS65CU50
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper-65
CAS 14119-06-3
Analyt- eller komponentnavne Copper-65
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 65 Cu
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Synonym 65 Cu
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [65 Cu]
Element Cu
IUPAC navn kobber-65
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 64.93
Mængde 50 ml
Formel vægt 64.9278