Få mere at vide
Copper iodate, anhydrous, 95%
Artikelnummer. 11463780
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463780 2 g 2g
11453780 10 g 10g
11443780 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463780 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089459.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13454-89-2 | CuI2O6 | 413.35 g/mol
Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13454-89-2
Molekylær formel CuI2O6
Molekylvægt (g/mol) 413.35
MDL nummer MFCD00016055
InChI nøgle LLVVIWYEOKVOFV-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper iodate, copper 2+ diiodate, cupric iodate, copper iodate, anhydrous, cu.2io3
PubChem CID 9801829
IUPAC navn kobber; diiodat
SMIL [Cu++].[O-][I](=O)=O.[O-][I](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper iodate, anhydrous
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 95%
Opløselighedsinformation Soluble in water (1.36g/L).
Formel vægt 413.35
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Green powder
Tæthed 5.241^1^5