Få mere at vide
Copper(II) tungsten oxide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11379367
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379367 50 g 50g
11369367 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040217.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13587-35-4
Kobber(II) wolframoxid nanopowder bruges til superkondensatorapplikationer. CuWO4 tynde film i nanostørrelse er blevet fremstillet ved hjælp af radiofrekvens (RF) sputtering aflejring, og bruges som positiv elektrode med både LiClO4 flydende elektrolyt og LiPON fast elektrolyt i genopladelige lithium batterier. Tynde film af kobberwolframat bruges til nitrogenoxidføling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13587-35-4
MDL nummer MFCD00016067
Synonym Copper tungstate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) tungsten oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,2657
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 311.38
Procent renhed 99.5%