Få mere at vide
Copper(II) Trifluoromethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) Trifluoromethanesulfonate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/2CHF3O3S.Cu/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2 |
| Formel vægt | 360.8336 |