Få mere at vide
Copper(II) trifluoromethanesulfonate, 99%
Artikelnummer. 11349277
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349277 50 g 50g
11339277 10 g 10g
11329277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040133.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34946-82-2 | CHCuF3O3S | 213.617 g/mol
Kobber(II)trifluormethansulfonat er en mild Lewis-syre. Det bruges som katalysator, der fremmer dehydrering af alkoholer og dioler til alkener ved omgivende temperaturer. Det bruges i vid udstrækning til at generere carbenoid-arter fra a-diazoestere og ketoner via in situ-reduktion til Cu(I)-arterne. Det fremmer også reaktionen mellem diazoestere og iminer for at give aziridiner. Det katalyserer syn-selektiv aldolkondensation af (Z)-silylenolethere med aldehyder, Friedel-Crafts alkylering, acyleringsreaktioner af aromater og tilsætning af trimethylsilylcyanid til carbonylforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34946-82-2
Molekylær formel CHCuF3O3S
Molekylvægt (g/mol) 213.617
MDL nummer MFCD00077492
InChI nøgle GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper; trifluoromethanesulfonic acid
PubChem CID 45051791
IUPAC navn kobber;trifluormethansulfonsyre
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Blå til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Beilstein 4028198
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 361.68
Procent renhed ≤99%
Følsomhed Hygroscopic