Få mere at vide
Copper(II) trifluoromethanesulfonate, 98%
Artikelnummer. 11459736
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459736 100 g 100g
11439736 5 g 5g
11449736 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20253.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34946-82-2 | CHCuF3O3S | 213.617 g/mol
Kobber(II)trifluormethansulfonat virker som en katalysator i Diels-Alder-reaktioner og cyclopropaneringsreaktioner. Det bruges også som et reagens til oligosaccharidsyntese. Det fungerer som en Lewis syre. Det anvendes også til dimerisering af ketonenolater og tetramethylsilanenolethere. Det bruges til at fremstille cis-vinylsulfoner og oxazoler fra henholdsvis alkynylsulfoner og ketoner. Yderligere spiller det en vigtig rolle for cyklisering af dienolater. Ud over dette er det nyttigt til dehydrering af alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kobber(II)trifluormethansulfonat virker som en katalysator i Diels-Alder-reaktioner og cyclopropaneringsreaktioner. Det bruges også som et reagens til oligosaccharidsyntese. Det fungerer som en Lewis syre. Det anvendes også til dimerisering af ketonenolater og tetramethylsilanenolethere. Det bruges til at fremstille cis-vinylsulfoner og oxazoler fra henholdsvis alkynylsulfoner og ketoner. Yderligere spiller det en vigtig rolle for cyklisering af dienolater. Ud over dette er det nyttigt til dehydrering af alkoholer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34946-82-2
Molekylær formel CHCuF3O3S
Molekylvægt (g/mol) 213.617
MDL nummer MFCD00077492
InChI nøgle GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper; trifluoromethanesulfonic acid
PubChem CID 45051791
IUPAC navn kobber;trifluormethansulfonsyre
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt (decomposition)
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 4028198
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 361.68
Procent renhed 98%