Få mere at vide
Copper(II) trifluoromethanesulfonate, 98%
Artikelnummer. 11449736
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11449736
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20253.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 34946-82-2 | CHCuF3O3S | 213.617 g/mol
Kobber(II)trifluormethansulfonat virker som en katalysator i Diels-Alder-reaktioner og cyclopropaneringsreaktioner. Det bruges også som et reagens til oligosaccharidsyntese. Det fungerer som en Lewis syre. Det anvendes også til dimerisering af ketonenolater og tetramethylsilanenolethere. Det bruges til at fremstille cis-vinylsulfoner og oxazoler fra henholdsvis alkynylsulfoner og ketoner. Yderligere spiller det en vigtig rolle for cyklisering af dienolater. Ud over dette er det nyttigt til dehydrering af alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kobber(II)trifluormethansulfonat virker som en katalysator i Diels-Alder-reaktioner og cyclopropaneringsreaktioner. Det bruges også som et reagens til oligosaccharidsyntese. Det fungerer som en Lewis syre. Det anvendes også til dimerisering af ketonenolater og tetramethylsilanenolethere. Det bruges til at fremstille cis-vinylsulfoner og oxazoler fra henholdsvis alkynylsulfoner og ketoner. Yderligere spiller det en vigtig rolle for cyklisering af dienolater. Ud over dette er det nyttigt til dehydrering af alkoholer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34946-82-2
Molekylær formel CHCuF3O3S
Molekylvægt (g/mol) 213.617
MDL nummer MFCD00077492
InChI nøgle GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper; trifluoromethanesulfonic acid
PubChem CID 45051791
IUPAC navn kobber;trifluormethansulfonsyre
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt (decomposition)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 4028198
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 361.68
Procent renhed 98%