Få mere at vide
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Artikelnummer. 11455430
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455430 50 g 50g
11445430 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455430 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044624.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123333-88-0 | C4CuF6O4 | 289.58 g/mol
Som heterogene katalysatorer. Den er velegnet til brug som elektrokatalysator i gasdiffusionselektroder. Som elektrokemiske gassensorer. Som organisk mellemprodukt, som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123333-88-0
Molekylær formel C4CuF6O4
Molekylvægt (g/mol) 289.58
MDL nummer MFCD00013200
InChI nøgle JIDMEYQIXXJQCC-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii trifluoroacetate hydrate, 289.58 anhydrous, 2c2hf3o2.cu.xh2o, 2,2,2-trifluoroacetyl oxy cuprio 2,2,2-trifluoroacetate hydrate
PubChem CID 71311159
SMIL [Cu++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
IUPAC navn kobber(2+)ditrifluoracetat
Formel vægt 289.57 (Anhydrous)