Få mere at vide
Kobber(II)tetrafluorborathexahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382658
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382658 100 g 100g
11372658 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 026127.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72259-10-0 | B2CuF8H12O6 | 345.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72259-10-0
Molekylær formel B2CuF8H12O6
Molekylvægt (g/mol) 345.24
MDL nummer MFCD05863735
InChI nøgle FBYIXFBIARQMJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii tetrafluoroborate hexahydrate, copper 2+ hexahydrate ditetrafluoroborate, copper ditetrafluoroborate hexahydrate, copper 2+ tetrafluoroborate-water 1/2/6, copper 2+ ion hexahydrate ditetrafluoroborate, borate 1-,tetrafluoro-, copper 2+ 2:1 , hexahydrate 9ci
PubChem CID 15774553
IUPAC navn kobber(2+)bis(tetrafluorboranid)hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cu++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Navn note hexahydrate
Farve Blå
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 998%
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 345.25 (237.15 Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Blue crystals
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) tetrafluoroborate hexahydrate