Få mere at vide
Kobber(II)tetrafluorborat, 45% aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473007
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15473007 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15473007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089666.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38465-60-0 | B2CuF8 | 237.15 g/mol
Kobber(II)tetrafluorborat bruges til kobberbelægning og til fremstilling af trykte kredsløb. Det tjener som et mellemprodukt for homometalliske, trinukleære heteroskorpionatkomplekser anvendt i undersøgelser af elektroniske og magnetiske egenskaber. Det bruges også til at fremme Diels-Alder-reaktioner og nedbrydning af diazoforbindelser. Ydermere bruges det som en komponent i flusmiddel og plettering, som en katalysator og som et aktivt fyldstof i harpiksbundne slibemidler. Det bruges til flammehæmmende produktion, metalbehandling, kornraffineringsmidler, elektrolytisk generering af bor og til fremstilling af ruder frits . Derudover fungerer det som et oxidationsmiddel og reagerer med siloxycyclopropaner for at danne beta-acylalkylkobber(II)-arter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper (II) tetrafluoroborate
CAS 38465-60-0
Farve Blå
Fysisk form Væske
Mængde 1 kg
Molekylær formel B2CuF8
MDL nummer MFCD00016054
FN nummer UN3264
Synonym copper fluoroborate, copper fluoborate, copper ii tetrafluoroborate, copper ditetrafluoroborate, cupric tetrafluoroborate hydrate, copper ii tetrafluoroborate in h2o, cupric fluoborate, copper ii fluoborate, copper 2+ ditetrafluoroborate, copper 2+ tetrafluoroborate 1-
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
InChI nøgle HMUNZEYTSRPVBE-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cu++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
IUPAC navn kobber; ditetrafluorborat
Molekylvægt (g/mol) 237.15
PubChem CID 170058
Formel vægt 237.15
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 45% aq. soln.