Få mere at vide
Copper(II) sulfide, ultra dry, 99.98% (metals basis)
Artikelnummer. 11387867
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387867 10 g 10g
11377867 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014300.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1317-40-4 | CuS | 95.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-40-4
Molekylær formel CuS
Molekylvægt (g/mol) 95.61
MDL nummer MFCD00016066
InChI nøgle OMZSGWSJDCOLKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii sulfide, copper monosulfide, cupric sulfide, copper sulfide, copper blue, copper sulphide, oil blue, covellite, copper 2+ sulfide, horace vernet's blue
PubChem CID 14831
SMIL [S--].[Cu++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) sulfide
Smeltepunkt 220°C (decomposition)
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,2965
IUPAC navn sulfanylidenkobber
Formel vægt 95.6
Procent renhed 99.98%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Brydningsindeks 1.45
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 3.9 g/mL to 4.6 g/mL