Få mere at vide
Copper(II) sulfide, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. 11360188
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11360188 1 kg 1kg
11340188 50 g 50g
11350188 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11360188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042925.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1317-40-4 | CuS | 95.61 g/mol
Kobber(II)sulfid bruges i bundmaling, blandede katalysatorer og til at udvikle sorte anilinfarver i tekstiltryk. Yderligere bruges det som et lakpigment og et oxidationsmiddel. Derudover bruges den som en komponent i faststofelektroder og tyndfilmsolcelle med cadmiumsulfid. Det er en moderat leder af elektricitet og bruges i solcelleanlæg.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-40-4
Molekylær formel CuS
Molekylvægt (g/mol) 95.61
MDL nummer MFCD00016066
InChI nøgle OMZSGWSJDCOLKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii sulfide, copper monosulfide, cupric sulfide, copper sulfide, copper blue, copper sulphide, oil blue, covellite, copper 2+ sulfide, horace vernet's blue
PubChem CID 14831
SMIL [S--].[Cu++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) sulfide
Smeltepunkt 220°C (decomposition)
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.8% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in nitric acid,ammonium hydroxide,potassium cyanide. Insoluble in water,ethanol,hydrochloric acid ,dilute acids,sulfuric acid,alkali cyanides,aqueous ammonia and alkaline solutions.
IUPAC navn kobber(2+)sulfandiid
Formel vægt 95.6
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.45
Følsomhed Air and moisture sensitive
Udseende Powder
Tæthed 3.9-4.6