Få mere at vide
Kobber(II) sulfat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper sulfate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2 |
| Formel vægt | 158.8813 |