missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Copper(II) Sulfate, TRC

Artikelnummer. 30134727
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134727 5 g
30136363 10 g
30004318 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134727 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC7250405G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7758-98-7
Molekylær formel Cu . O4 S
Molekylvægt (g/mol) 159.61
Synonym Cupric sulfate, Copper(2+) sulfate (1:1) (ACI), Baijunling, Black blue stone, Blue Copper, Blue stone, Blue vitriol, Bluestone, Copper monosulfate, Copper sulfate, Copper sulfate (1:1), Copper sulfate (CuSO4), Copper(2+) sulfate, Copper(II) sulfate, Cuivrol, Cupric sulfate anhydrous, Copper (II) sulphate anhydrous, Cupric sulphate, CuPRiX20, Delcup, EarthTec, Hylinec, Incracide 10A, Incracide E 51, MAC 570, Mastercop, Monocopper sulfate, Reducer Cu, Roman vitriol, Sulfuric acid, copper(2+) salt (1:1), Sulfuric acid, monocopper(1+) salt, Upinorg, XWHGS 005
IUPAC navn copper;sulfate
SMIL [Cu+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Copper sulfate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Formel vægt 158.8813
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.