Beskrivelse
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | >100 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) sulfate solution |
| Navn note | Volumetrisk, 0,1 M CuSO4 |
| CAS min % | ≥90.0000%, ≥0.2500% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <2.5000% |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 6 x 1 L |
| Emballage | Poly flaske |
| Tæthed | 1.02 g/cm3 |
| FN nummer | UN3082 |
| Vis mere |