Få mere at vide
Kobber(II) sulfat pentahydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper sulfate pentahydrate |
| CAS | 7758-99-8 |
| Molekylær formel | Cu . SO4 . 5[H2O] |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Copper(II) sulphate pentahydrate, Sulfuric acid copper(2+) Salt (1:1) Pentahydrate, Copper Sulfate (CuSO4) Pentahydrate, Copper Sulfate Pentahydrate, Copper(2+) Sulfate Pentahydrate, Copper(II) Sulfate Pentahydrate, Cupric Sulfate Pentahydrate, Sulfuric acid copper(2+) salt (1:1), pentahydrate |
| InChI formel | InChI=1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2 |
| SMIL | [O-]S([O-])(=O)=O.[Cu+2].O.O.O.O.O |
| IUPAC navn | kobber; sulfat; pentahydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.68 |
| Formel vægt | 248.9342 |