Få mere at vide
Copper(II) Sulfate Pentahydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15847130
Skift visning
Mængde:
5 kg
50 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15847130 50 kg
15837130 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15847130 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1027809050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Very fine crystals EMPLURA™
very fine crystals EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-99-8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) Sulfate Pentahydrate
Smeltepunkt 147°C
Mængde 50 kg
MDL nummer MFCD00149681
Synonym Copper(II) sulfate pentahydrate, Copper(II) sulfate pentahydrate
Molekylvægt (g/mol) 249.68
Grad Research
Tæthed 2.284 g/cm3 at 20°C