Få mere at vide
Kobber(II) sulfatpentahydrat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99-102%, Solstice
Artikelnummer. 15653380
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
50kg
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15653380 6 x 1 kg Pakke med 6
15613380 100 g 100g
15633380 500 g 500g
15623380 1 kg 1kg
15643380 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15653380 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 312936X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5410.00 DKK
    4796.73 DKK / Pakke med 6
    Spare 613.27 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR, 99-102 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-99-8
Molekylær formel CuH10O9S
Molekylvægt (g/mol) 249.68
MDL nummer MFCD00149681
InChI nøgle JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC navn kobber;sulfat;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 6 x 1 kg
Damptryk 7,3 mmHg (25 °C)
Lineær formel CuSO4 · 5H2O
FN nummer UN3077
Formel vægt 249.69
Procent renhed 99 til 102%
Grad ACS/puriss. pa