Få mere at vide
Kobber(II) sulfatpentahydrat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99-102%, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 1 kg |
| Damptryk | 7,3 mmHg (25 °C) |
| Lineær formel | CuSO4 · 5H2O |
| FN nummer | 3077 |
| Formel vægt | 249,69 g/mol |
| Procent renhed | 99 til 102% |
| Grad | ACS/puriss. pa |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Copper(II) sulfate pentahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper sulphate-5-hydrate