Få mere at vide
Kobber(II)sulfatpentahydrat, Puriss., velegnet til, opfylder analytiske specifikationer. af BP, FCC, Ph. Eur., USP , Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071791 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
250g
25kg
500g
Pakke med 6
Artikelnummer. 15651210
Brand: Honeywell-Fluka 12849100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., velegnet til, Opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., USP
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-99-8
Molekylær formel CuH10O9S
Molekylvægt (g/mol) 249.68
MDL nummer MFCD00149681
InChI nøgle JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
SMIL O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Mængde 100 g
Lineær formel CuSO4 · 5H2O
FN nummer 3077
IUPAC navn copper;sulfate;pentahydrate
Formel vægt 249.69g/mol
Grad puriss.
Damptryk 7.3mmHg (25°C)