Få mere at vide
Kobber(II) sulfatpentahydrat, Puriss., egnet til, opfylder analytiske specifikationer for BP, FCC, Ph. Eur., USP, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15691210 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
250g
25kg
500g
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15691210 25 kg 25kg
15651210 100 g 100g
15681210 250 g 250g
15601220 500 g 500g
15661210 1 kg 1kg
15671210 2.5 kg 2.5kg
15631220 6 x 500 g Pakke med 6
15611220 6 x 1 kg Pakke med 6
15621220 6 x 2.5 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15691210 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1284925KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss., velegnet til, Opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., USP
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-99-8
Molekylær formel CuH10O9S
Molekylvægt (g/mol) 249.68
MDL nummer MFCD00149681
InChI nøgle JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
SMIL O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) sulfate pentahydrate
Smeltepunkt 110 °C (dekomponering)(litteratur)
Navn note Puriss., passende til, opfylder den analytiske specifikation fra BP, FCC, Ph. Eur., USP
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Krystaller
Mængde 25 kg
Emballage Papir/polypose
Damptryk 7,3 mmHg (25 °C)
Tæthed 2.28 g/cm3
Lineær formel CuSO4 · 5H2O
FN nummer UN3077
IUPAC navn kobber;sulfat;pentahydrat
Formel vægt 249.69
Procent renhed 98,5% til 100,5%
Grad puriss.