Få mere at vide
Kobber(II)sulfatpentahydrat, Puriss., velegnet til, opfylder analytiske specifikationer. af BP, FCC, Ph. Eur., USP , Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15661210 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
250g
25kg
500g
Pakke med 6
Artikelnummer. 15661210
Brand: Honeywell-Fluka 128491KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., velegnet til, Opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., USP
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-99-8
Molekylær formel CuH10O9S
Molekylvægt (g/mol) 249.68
MDL nummer MFCD00149681
InChI nøgle JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
SMIL O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Mængde 1 kg
Lineær formel CuSO4 · 5H2O
FN nummer 3077
IUPAC navn kobber;sulfat;pentahydrat
Formel vægt 249.69g/mol
Grad puriss.
Damptryk 7.3mmHg (25°C)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Copper(II) sulfate pentahydrate