Få mere at vide
Kobber(II) sulfatpentahydrat, Puriss., egnet til, opfylder analytiske specifikationer for BP, FCC, Ph. Eur., USP, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15601220 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
250g
25kg
500g
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15601220 500 g 500g
15651210 100 g 100g
15681210 250 g 250g
15661210 1 kg 1kg
15671210 2.5 kg 2.5kg
15631220 6 x 500 g Pakke med 6
15611220 6 x 1 kg Pakke med 6
15621220 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15691210 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15601220 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 12849500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 DKK
    618.52 DKK / 500g
    Spare 81.48 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Puriss., velegnet til, Opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., USP
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-99-8
Molekylær formel CuH10O9S
Molekylvægt (g/mol) 249.68
MDL nummer MFCD00149681
InChI nøgle JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
SMIL O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate
Navn note Opfylder analytisk specifikation for Ph. Eur.BP, USP, FCC
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Emballage LDPE Flaske/Glass, Ravglasflaske/Glas
Damptryk 7,3 mmHg (25 °C)
Lineær formel CuSO4 · 5H2O
FN nummer 3077
IUPAC navn kobber(2+)pentahydratsulfat
Formel vægt 249,69 g/mol
Procent renhed 98,5 til 100,5 %
Grad puriss.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) sulfate pentahydrate