Få mere at vide
Copper(II) Sulfate Pentahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072948 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
3kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10368193
Brand: Fisher Chemical C/8520/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Copper(II) Sulfate Pentahydrate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-99-8
Molekylær formel CuH10O9S
Molekylvægt (g/mol) 249.68
MDL nummer 149681
InChI nøgle JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn copper(2+) pentahydrate sulfate
SMIL O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 110°C
Farve Blue
pH 3.5 to 4.5
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 249.68g/mol
Emballage Plastic powder jar
Damptryk 7.3mmHg 25
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate