Få mere at vide
Copper(II) Sulfate Pentahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
3kg
500g
5kg
Beskrivelse
Copper(II) Sulfate Pentahydrate, Extra Pure, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 110°C |
| Farve | Blue |
| pH | 3.5 to 4.5 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 249.68g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |
| Damptryk | 7.3mmHg 25 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate