Få mere at vide
Copper (II) Sulfate Pentahydrate (Crystalline (Blue)), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10669163
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10669163 500 g Glass Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 10669163 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP346500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7758-98-7 | CuO4S | 159.602 g/mol
Glass Bottle; 500g
Copper Sulfate is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper (II) Sulfate Pentahydrate
Smeltepunkt 110°C
CAS 7758-98-7, 7758-99-8
Farve Blue
pH 3.5 to 4.5
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98.0 to 102.0 %
Molekylær formel CuO4S
Merck Index 15, 2643
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
InChI nøgle ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
IUPAC navn copper;sulfate
Molekylvægt (g/mol) 159.602
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Formel vægt 249.68
Procent renhed 98.0 to 102.0%
Identifikation Pass Test
Emballage Glass Bottle
Damptryk 7.3mmHg at 25°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate