Få mere at vide
Kobber(II)sulfatpentahydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10695482 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
3kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10695482 250 g 250g
10605492 500 g 500g
10783981 1 kg 1kg
10355600 3 kg 3kg
10060090 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10695482 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/8560/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-99-8
Molekylær formel CuH10O9S
Molekylvægt (g/mol) 249.68
MDL nummer 149681
InChI nøgle JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn kobber(2+)pentahydratsulfat
SMIL O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 110°C
Farve Blå
pH 3,5 til 4,5
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 g
Formel vægt 249.68g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 7.3mmHg 25
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate