Få mere at vide
Kobber(II)sulfatpentahydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11398384
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398384 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11398384 Leverandør Scharlab Leverandørnr. CO01010500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Anvendes i analytisk kemi til nitrogenbestemmelser.
  • Synonymer: Kobbermonosulfatpentahydrat, Kobbervitriolpentahydrat
  • Molekylformel: CuSO 4•5H20
  • Molmasse: 249,68 g/mol
  • CAS: 7758-99-8
  • EIN ECS nr.: 231-847-6
Especificaciones
CAS 7758-99-8
pH 3,7 4,5 –(5%, vand)
Mængde 500 g
Molekylær formel CuH10O9S
MDL nummer MFCD00149681
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
InChI nøgle JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn kobber(2+)pentahydratsulfat
Molekylvægt (g/mol) 249.68
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
Formel vægt 249,68 g/mol
Procent renhed 99 til 100,5% (iodometrisk)
Grad ACS-reagens
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Kobber(II) sulfat pentahydrat, AR, ACS, ISO
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.