Få mere at vide
Copper(II) Sulfate, Pentahydrate, ACS, 99.0 to 100.5%, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) Sulfate, Pentahydrate |
| Navn note | EMSURE™, For Analysis |
| Farve | Blue |
| Fysisk form | Crystals |
| Mængde | 50 kg |
| Analyseprocentområde | 99.0 to 100.5% |
| Lineær formel | CuSO4 · 5H2O |
| Formel vægt | 249.68 |
| Procent renhed | 99.0 to 100.5% |
| Grad | ACS/EP/ISO/Reagent |
| Vis mere |