Få mere at vide
Kobber(II) sulfatpentahydrat, ACS, 98,0-102,0%
Beskrivelse
Kobber(II)sulfat, pentahydrat kan tilsættes til kaliumpermanganat for at give et oxidationsmiddel til omdannelse af primære alkoholer. Det bruges til at ætse zink- eller kobberplader til dybtryk og som bejdsemiddel ved vegetabilsk farvning. I analytisk kemi bruges det i Fehlings opløsning og Benedicts opløsning til at teste for reducerende sukkerarter. Det bruges også til at teste protein i Biuret-test.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) sulfate |
| Navn note | pentahydrat |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 98.0-102.0% |
| Tæthed | 2.27 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, methanol og glycerol. |
| Formel vægt | 249,68 (159,60 Vandfri) |
| Grad | ACS |
Sikkerhed og håndtering
- Copper(II) sulfate pentahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) sulfate pentahydrate