Få mere at vide
Kobber(II) sulfat pentahydrat, 99%
Artikelnummer. 11433614
Skift visning
Mængde:
1000 g
25,000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
25000g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433614 25,000 g 25000g
11413614 1000 g 1000g
11423614 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433614 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11262.0G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 7758-99-8 | CuH10O9S | 249,68 g/mol
Kobber(II)sulfat, pentahydrat kan tilsættes kaliumpermanganat for at give et oxidationsmiddel til omdannelse af primære alkoholer. Det bruges til at ætse zink- eller kobberplader til dybtryk og som bejdsemiddel ved vegetabilsk farvning. I analytisk kemi bruges det i Fehlings opløsning og Benedicts opløsning til at teste for reducerende sukkerarter. Bruges også til at teste protein i Biuret test.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kobber(II)sulfat, pentahydrat kan tilsættes kaliumpermanganat for at give et oxidationsmiddel til omdannelse af primære alkoholer. Det bruges til at ætse zink- eller kobberplader til dybtryk og som bejdsemiddel ved vegetabilsk farvning. I analytisk kemi bruges det i Fehlings ′opløsning og Benedicts ′opløsning til at teste for reducerende sukkerarter. Bruges også til at teste protein i Biuret test.
Opløselighed
Opløseligt i vand og methanol. Uopløseligt i alkohol.
Noter
Inkompatibel med stål, fint pulveriserede metaller, hydroxylamin, magnesium, hydrazin, nitromethan, alkalier, fosfater og acetylengas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-99-8
Molekylær formel CuH10O9S
Molekylvægt (g/mol) 249.68
MDL nummer MFCD00149681
InChI nøgle JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC navn kobber;sulfat;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper (II) sulfate pentahydrate
pH 4
Mængde 25,000 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 2.27
FN nummer UN3288
Merck Index 14,2653
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og methanol. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 249,68 (159,60 Vandfri)
Procent renhed 99%