Få mere at vide
Copper(II) sulfate pentahydrate, 99%
Artikelnummer. 11423614
Skift visning
Mængde:
1000 g
25,000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
25000g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423614 5000 g 5000g
11413614 1000 g 1000g
11433614 25,000 g 25000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423614 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11262.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7758-99-8 | CuH10O9S | 249.68 g/mol
Kobber(II)sulfat, pentahydrat kan tilsættes kaliumpermanganat for at give et oxidationsmiddel til omdannelse af primære alkoholer. Det bruges til at ætse zink- eller kobberplader til dybtryk og som bejdsemiddel ved vegetabilsk farvning. I analytisk kemi bruges det i Fehlings opløsning og Benedicts opløsning til at teste for reducerende sukkerarter. Bruges også til at teste protein i Biuret test.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kobber(II)sulfat, pentahydrat kan tilsættes kaliumpermanganat for at give et oxidationsmiddel til omdannelse af primære alkoholer. Det bruges til at ætse zink- eller kobberplader til dybtryk og som bejdsemiddel ved vegetabilsk farvning. I analytisk kemi bruges det i Fehlings ′opløsning og Benedicts ′opløsning til at teste for reducerende sukkerarter. Bruges også til at teste protein i Biuret test.
Opløselighed
Opløseligt i vand og methanol. Uopløseligt i alkohol.
Noter
Inkompatibel med stål, fint pulveriserede metaller, hydroxylamin, magnesium, hydrazin, nitromethan, alkalier, fosfater og acetylengas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-99-8
Molekylær formel CuH10O9S
Molekylvægt (g/mol) 249.68
MDL nummer MFCD00149681
InChI nøgle JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC navn kobber;sulfat;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper (II) sulfate pentahydrate
pH 4
Mængde 5000 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,2653
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 249.68 (159.60 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 2.27
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: copper (II) sulphatepentahydrate, cupric sulphate