Få mere at vide
Kobber(II) sulfat pentahydrat, 99%
Beskrivelse
Kobber(II)sulfat, pentahydrat kan tilsættes kaliumpermanganat for at give et oxidationsmiddel til omdannelse af primære alkoholer. Det bruges til at ætse zink- eller kobberplader til dybtryk og som bejdsemiddel ved vegetabilsk farvning. I analytisk kemi bruges det i Fehlings opløsning og Benedicts opløsning til at teste for reducerende sukkerarter. Bruges også til at teste protein i Biuret test.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kobber(II)sulfat, pentahydrat kan tilsættes kaliumpermanganat for at give et oxidationsmiddel til omdannelse af primære alkoholer. Det bruges til at ætse zink- eller kobberplader til dybtryk og som bejdsemiddel ved vegetabilsk farvning. I analytisk kemi bruges det i Fehlings ′opløsning og Benedicts ′opløsning til at teste for reducerende sukkerarter. Bruges også til at teste protein i Biuret test.
Opløselighed
Opløseligt i vand og methanol. Uopløseligt i alkohol.
Noter
Inkompatibel med stål, fint pulveriserede metaller, hydroxylamin, magnesium, hydrazin, nitromethan, alkalier, fosfater og acetylengas
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper (II) sulfate pentahydrate |
| pH | 4 |
| Mængde | 1000 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 2.27 |
| FN nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,2653 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og methanol. Uopløseligt i alkohol. |
| Formel vægt | 249,68 (159,60 Vandfri) |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Copper(II) sulfate pentahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid