Få mere at vide
Copper(II) sulfate pentahydrate, 99+%, for analysis
Artikelnummer. 10604902 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10604902 1 kg Plastflaske -
10627162 250 g Plastflaske 250g
10328803 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10604902 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 197720010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7758-99-8 | CuH10O9S | 249.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-99-8
Molekylær formel CuH10O9S
Molekylvægt (g/mol) 249.68
MDL nummer MFCD00149681
InChI nøgle JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
SMIL O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) sulfate pentahydrate
Smeltepunkt 110.0°C
Farve Blå
Fysisk form Fine Crystals or Crystalline Powder
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99% min. (Iodometry)
Lineær formel CuSO4·5H2O
FN nummer 3077
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267
Merck Index 15, 2643
Opløselighedsinformation Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in alcohol and glycerol, insoluble in ethanol
IUPAC navn kobber;sulfat;pentahydrat
Formel vægt 249.68
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cupric sulfate