Få mere at vide
Copper(II) sulfate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11370969
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11370969 100 g 100g
11360969 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010701.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23254-43-5 | CuO4S | 159.60 (anhydrous basis) g/mol
Det bruges som en katalysator i visse organiske transformationer som syntese af ynamider. Det bruges i Fehlings opløsning og Benedicts opløsning til testning af reducerende sukkerarter, i Biuret-reagenset til test af proteiner og i kombination med kaliumpermanganat til test af blod for anæmi. Det bruges til fremstilling af Cheshunt-forbindelse til havebrug. Det finder anvendelse som en farvende ingrediens i kunstværker, som et oxidationsmiddel i kombination med kaliumpermanganat til oxidation af primære alkoholer og som et bejdsemiddel ved farvning. Det bruges til at ætse kobber- eller zinkplader til fremstilling af dybtryk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23254-43-5
Molekylær formel CuO4S
Molekylvægt (g/mol) 159.60 (anhydrous basis)
MDL nummer MFCD00149682
InChI nøgle ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate monohydrate, cupric sulfate monohydrate, copper sulfate, monohydrate, copper sulfate hydrate, caswell no. 257, epa pesticide chemical code 024402, copper ii sulfate hydrate, sulfuric acid copper 2+ salt 1:1 , monohydrate, copper sulphate hydrate, cuso4.h2o
PubChem CID 61499
IUPAC navn kobber;sulfat;hydrat
SMIL [Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) sulfate hydrate
Navn note m.p. 30° -2H2O, 110° to4H2O, 250° anhydrous; 2.286
Farve Blå
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol and most of the organic solvents.
Formel vægt 159.60 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende Blue crystalline aggregrates