Få mere at vide
Copper(Ii) Sulfate Hydrate, 98%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15621900 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15621900 5 kg Poly Bottle 5kg
15601900 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15621900 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2092015KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
>98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23254-43-5
Molekylær formel CuO4S
Molekylvægt (g/mol) 159.60
MDL nummer MFCD00149682
InChI nøgle ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate monohydrate, cupric sulfate monohydrate, copper sulfate, monohydrate, copper sulfate hydrate, caswell no. 257, epa pesticide chemical code 024402, copper ii sulfate hydrate, sulfuric acid copper 2+ salt 1:1 , monohydrate, copper sulphate hydrate, cuso4.h2o
PubChem CID 61499
IUPAC navn copper;sulfate;hydrate
SMIL [Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(Ii) Sulfate Hydrate
Smeltepunkt 3603g/cu.cm
Farve Blue or White
Mængde 5 kg
Lineær formel CuSO4 · xH2O
FN nummer UN3077
Formel vægt 159.61g/mol (anhydrous basis)
Procent renhed 98%
Emballage Poly Bottle
Udseende Crystals/Powder
Damptryk 7.3mmHg (25°C)
Tæthed 200°C