Få mere at vide
Kobber(ii) sulfat, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(Ii) Sulfate |
| Navn note | Opfylder den analytiske specifikation for Ph. Eur.BP, USP |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 6 x 250 g |
| Damptryk | 7,3 mmHg (25 °C) |
| Tæthed | 3,603 g/ml ved 25 °C |
| Lineær formel | CuSO4 |
| FN nummer | UN3077 |
| Formel vægt | 159.61 |
| Procent renhed | 99 til 100,5 % (baseret på vandfri stof) |
| Vis mere |